Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C31H41IN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
600.57
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlefluorescence
λex 484 nm; λem 504 nm in methanol
SMILES string
[I-].CCCCCCCN1C(\Oc2ccccc12)=C\C=C\c3oc4ccccc4[n+]3CCCCCCC
InChI
1S/C31H41N2O2.HI/c1-3-5-7-9-15-24-32-26-18-11-13-20-28(26)34-30(32)22-17-23-31-33(25-16-10-8-6-4-2)27-19-12-14-21-29(27)35-31;/h11-14,17-23H,3-10,15-16,24-25H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
ANJZLSIIEGUCQL-UHFFFAOYSA-M
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?