Merck
D0914
Dideoxycytidine-3H
buffered aqueous solution
Sinónimos:
2′,3′-Dideoxycytidine-2′,3′-3H, ddC
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12142207
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
buffered aqueous solution
extent of labeling
40-60 Ci/mmol
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C1C([H])C(OC1CO)N2C=CC(N)=NC2=O
Biochem/physiol Actions
Tritiated (3H) dideoxycytidine is supplied ready-for-use in a double antibody radioimmunoassay. Contains less than 1 μCi of 3H-ddC in 10.5 ml.
Physical form
Solution in 0.1 M phosphate buffer, pH 7.4, containing 200 μg/ml rabbit IgG, protein stabilizers and 15 mM sodium azide.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)