Merck
D0770
2′-Deoxyguanylyl(3′→5′)-2′-deoxyguanosine sodium salt
≥98%
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C20H24N10O10PNa
Número CAS:
Peso molecular:
618.43
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98%
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].NC1=NC(=O)c2ncn(C3CC(O)C(COP(O)(=O)OC4CC(OC4CO)n5cnc6C(=O)N=C(N)Nc56)O3)c2N1
Application
2′-Deoxyguanylyl(3γ→5γ)-2′-deoxyguanosine is a dinucleotide d(GpG) construct used in conjunction with other di- tri- and other oligonucleotides as a model compounds to study the physiochemical interactions of various metal ions and other compounds with DNA structure.
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)