Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3(CH2)9OH
Número CAS:
Peso molecular:
158.28
EC Number:
203-956-9
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1735221
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlevapor density
4.5 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 70 °C), 8.25 mmHg ( 100 °C)
assay
≥98%
autoignition temp.
550 °F
refractive index
n
bp
231 °C (lit.)
mp
5-7 °C (lit.)
density
0.829 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCO
InChI
1S/C10H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h11H,2-10H2,1H3
InChI key
MWKFXSUHUHTGQN-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Decanol
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?