Key Documents
D0539
Sigma-Aldrich
4-(α-[2,4-Dimethoxyphenyl]-Fmoc-aminomethyl)phenoxy resin
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Extensión del etiquetado
0.4-0.5 mmol per g resin
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
For solid-phase synthesis of peptide amides using FMOC protection.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Rink, H.
Tetrahedron Letters, 28, 3787-3787 (1987)