Merck
D0380
Nε-DNP-L-lysine hydrochloride
Sinónimos:
Nε-(2,4-Dinitrophenyl)-L-lysine hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H16N4O6 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
348.74
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
238-366-0
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC([C@@H](N)CCCCNC1=C([N+]([O-])=O)C=C([N+]([O-])=O)C=C1)=O.[H]Cl
InChI
1S/C12H16N4O6.ClH/c13-9(12(17)18)3-1-2-6-14-10-5-4-8(15(19)20)7-11(10)16(21)22;/h4-5,7,9,14H,1-3,6,13H2,(H,17,18);1H
InChI key
VDVXDUOPLKVMMM-UHFFFAOYSA-N
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)