Merck
D026
Sigma-Aldrich
Pargyline hydrochloride
Sinónimos:
N-Methyl-N-(2-propynyl)benzylamine hydrochloride, N-Methyl-N-propargylbenzylamine hydrochloride
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2N(CH3)CH2C≡CH·HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
195.69
Beilstein:
3699487
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
mp
160-163 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl[H].CN(CC#C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H13N.ClH/c1-3-9-12(2)10-11-7-5-4-6-8-11;/h1,4-8H,9-10H2,2H3;1H
Clave InChI
BCXCABRDBBWWGY-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Selective MAO-B inhibitor.
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves