CLS640660FO
PYREX® replacement Squibb separatory funnel w/o valve and stopper
pack of 4 ea
Sinónimos:
equipment replacement accessory
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
envase
pack of 4 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 6406-60FO
capacidad
60 mL
volumen
60 mL
Descripción general
These economy Squibb separatory funnel replacements do not have a Polytetrafluorethylene (PTFE) valve assembly or polyethylene stopper.
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)