CLS3994
Corning® 96 Well Half-Area Microplate
flat bottom clear, white polystyrene, NBS™ (non-binding surface), bag of 5, non-sterile, lid: no
About This Item
Productos recomendados
Materiales
flat bottom clear
round wells
white polystyrene
esterilidad
non-sterile
Características
lid: no
skirt
envase
bag of 5
pkg of 5 inner package
fabricante / nombre comercial
Corning 3994
tamaño
96 wells
pocillo D
10.7 mm
pocillo volumen
190 μL
pocillo volumen de trabajo
25-125 μL
color
white
tipo de unión
NBS™ (non-binding surface)