CLS3844
Corning® 384 well plate, clear, poly-D-Lysine, with lid
clear polystyrene, flat bottom, non-sterile, lid, case of 100
Sinónimos:
Corning® 384 well microplate
About This Item
Productos recomendados
Materiales
clear polystyrene
flat bottom
polystyrene plate
esterilidad
non-sterile
Características
lid
envase
case of 100
fabricante / nombre comercial
Corning 3844
disponibilidad
available only in South Korea
tamaño
384 wells
pocillo volumen
95 μL
pocillo volumen de trabajo
20-80 μL
color
clear