Documentos
CLS356640
Corning® BioCoat Poly-D-Lysine Microplate
well size 96 wells, flat bottom clear black wells
Sinónimos:
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Código UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.13
Materiales
flat bottom clear black wells
Características
lid: no
envase
pkg of 50 ea (10 packs of 50)
fabricante / nombre comercial
Corning 356640
pocillo tamaño
96 wells
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Aplicación
Cell culture
Información legal
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable