Key Documents
CLS356516
Corning® BioCoat Poly-L-Lysine Microplate
well size 96 wells, flat bottom clear wells, lid
Sinónimos:
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Código UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.13
Materiales
flat bottom clear wells
Características
lid
envase
pkg of 50 ea (10 packs of 5)
fabricante / nombre comercial
Corning 356516
pocillo tamaño
96 wells
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Aplicación
Cell culture
Información legal
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable