CLS354632
Corning® BioCoat™ Poly-D-Lysine Culture Slide
capacity 8 well
Sinónimos:
slides, chambers
About This Item
Productos recomendados
envase
pkg of 12 (3 packs )
fabricante / nombre comercial
Corning 354632
capacidad
8 well
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Aplicación
Cell culture
Información legal
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable