Documentos
CLS3420
Corning® Transwell® 44 cm2 , cell growth area, 13 mL , 100 mm , dish, 9 mL , 75 mm plate inserts
3.0 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface clear polystyrene (plate or dish), polycarbonate membrane, sterile, case of 12, Tissue Culture (TC)-treated surface
Sinónimos:
cell culture inserts, corning plates, tissue culture plate, tissue culture plates
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.13
product name
Plaquitas para cultivo celular con membrana de policarbonato Corning® Transwell®, 75 mm Transwell with 3.0 μm pore polycarbonate membrane insert, TC-treated, w/lid, sterile, 12/cs
Materiales
clear polystyrene (plate or dish)
polycarbonate membrane
esterilidad
sterile
Características
lid
envase
pack of 1
case of 12
fabricante / nombre comercial
Corning 3420
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
volumen de trabajo plaquita
9 mL
membrana diám.
75 mm
superficie
44 cm2 , cell growth area
pocillo volumen de trabajo
13 mL
pocillos
100 mm , dish
color
translucent
tamaño de poro
3.0 μm
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descripción general
  • 10μm thick translucent polycarbonate membrane
  • Treated for optimal cell attachment
  • Each insert is packaged in a 100mm dish, 12 inserts per case
  • Membrane must be stained for cell visibility
  • Sterilized by gamma radiation
Las plaquitas para cultivo celular Transwell son cómodas unidades de soporte permeables y fáciles de utilizar para el estudio de líneas celulares tanto dependientes como independientes de anclaje. Se caracterizan por una membrana de policarbonato trasparente de 10 μm disponible en una variedad de tamaños de poro. Las plaquitas Transwell son tratadas para una fijación celular óptima Las células deben ser teñidas para poder visualizarse. La membrana de PC es compatible con la mayor parte de los fijadores y colorantes orgánicos.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.