Merck
CLS3389
Corning® HTS Transwell® Micromatic 8 Channel aspirator
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
Micromatic 8 channel aspirator
feature
autoclavable
manufacturer/tradename
Corning 3389
General description
Helps safely vacuum aspirate medium or buffers from the apical portion of the HTS Transwell-96 inserts. Using the 8-Channel Aspirator reduces cell death or detachment caused by too rapid removal of solutions or media during vacuum aspiration.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)