Saltar a
CLS3333
Corning® CellSTACK® accessories
sterile, 6.4 mm I.D. tubing, 70 cm length, male MPC coupling with female end cap, cap (fill), case of 4
Sinónimos:
CellSTACK Accessories, Corning Accessories, Corning CellSTACK Accessories
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122104
Material:
cap (fill)
Sterility:
sterile
Manufacturer/tradename:
Corning 3333
Packaging:
case of 4
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
cap (fill)
sterility
sterile
packaging
case of 4
manufacturer/tradename
Corning 3333
General description
Available for filling, venting, stacking and manipulation.
Features and Benefits
  • Consists of 1/4 flexible tubing that is heat sealable and chemically resistant
  • Threaded cap made up of polyethylene
  • Gamma irradiation sterilized
Legal Information
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
CLS3334CLS3339CLS3284
manufacturer/tradename
Corning 3333
manufacturer/tradename
Corning 3334
manufacturer/tradename
Corning 3339
manufacturer/tradename
Corning 3284
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
material
cap (fill)
material
cap (fill)
material
cap (fill)
material
cap (vent)
packaging
case of 4
packaging
case of 4
packaging
case of 4
packaging
case of 4
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® CellSTACK® accessories
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)