Documentos clave
10T½
99072801, mouse embryo (c3h), Fibroblast-like
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nombre del producto
10T½, 99072801
origen biológico
mouse embryo (c3h)
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Not specified
morfología
Fibroblast-like
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Mouse embryo fibroblast
Descripción línea celular
Clone 8, contact inhibited, semi-normal.
Medio de cultivo
BME + 10% FBS.
Rutina de subcultivo
Split sub confluent cultures (70-80%) 1:3 ie. seeding at 3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA. 37°C; 5% CO2
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)