DAR, E human cell line
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human blood
envase
tube of 5 μg 94082248-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94082248-1VL
etnicidad
Caucasian
género
female
modo de crecimiento
Suspension
cariotipo
Not specified
morfología
Lymphoblastoid
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
Descripción general
Descripción línea celular
Perfil del ADN
B: 44 15
HLA DRB1: 07 1201
HLA DRB3: 202
HLA DRB4: 101
HLA DQAP: 2.1 4.1
HLA DQA1: 0501 0201
HLA DQB1: 0201 0301
HLA DPB1: 0401 1001
Perfil serológico
HLA A ief:
HLA C: 3
HLA B: 44 62
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)