YI human cell line
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human blood
envase
tube of 5 μg 94061620-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94061620-1VL
etnicidad
Japanese
género
not specified
modo de crecimiento
Suspension
cariotipo
Not specified
morfología
Lymphoblastoid
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
Descripción general
Descripción línea celular
Perfil del ADN
Cw: 0303 1202
B: 5201 4002
HLA DRB1: 1405 0901
HLA DQB1: 05031 0303
HLA DPB1: 0201 0501
Perfil serológico
HLA A ief:
HLA C: 9
HLA B: 52 61
HLA DR: 9 14
HLA DR52: 52
HLA DR53: 53
HLA DQ: 1 3
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)