200 BLCL human cell line
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
origen biológico
human blood
envase
tube of 5 μg 94031654-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94031654-1VL
etnicidad
Caucasian
género
female
modo de crecimiento
Suspension
cariotipo
Not specified
morfología
Lymphoblastoid
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
Descripción línea celular
Perfil del ADN
Perfil serológico
HLA C: 5 8
HLA B: 14 44
HLA DR: 1 3
HLA DQ: 1 2
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)