RENT RO3
92092514, rat endometrium, Spindle shaped
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Productos recomendados
Nombre del producto
RENT RO3, 92092514
origen biológico
rat endometrium
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Not specified
morfología
Spindle shaped
productos
Not specified
receptores
Glucocorticoid
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Rat Sprague-Dawley, primary endometrial, SV40 T antigen transformed
Descripción línea celular
Derived from the endometrium tissue from the uterus of a 21-28 day-old Sprague-Dawley rat. The cells carry vimentin, uvomorulin, proenkephalin, desmin and connexin 43 markers.
Medio de cultivo
DMEM + 20μg/l Gly-His-Lys (Sigma) + 2mM Glutamine + 80 IU human Insulin/l (Novo) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS) (heat-inactivated).
Rutina de subcultivo
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 i.e. seeding at 2x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. Doubling time 35 h.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)