Documentos
RAJI TK-
91112125, human lymph, Lymphoblastoid
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
product name
RAJI TK-, 91112125
origen biológico
human lymph
modo de crecimiento
Suspension
cariotipo
Not specified
morfología
Lymphoblastoid
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Human Burkitt′s lymphoma
Descripción línea celular
TK deficient. Ethnicity: Black.
Perfil del ADN
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10,12
D13S317: 13,15
D16S539: 8,11
D5S818: 10,13
D7S820: 10
THO1: 6,7
TPOX: 8,13
vWA: 16,19
Medio de cultivo
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Maintain cultures between 3-6x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.