Documentos clave
CCD-32Lu
90110517, human lung, Fibroblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nombre del producto
CCD-32Lu, 90110517, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
origen biológico
human lung
envase
tube of 5 μg 90110517-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90110517-1VL
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Modal no. 46, Diploid
morfología
Fibroblast
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Human Caucasian lung
Descripción línea celular
Derived from a lung explant of a 1 month old Caucasian male with congenital heart disease.
Aplicación
Ageing studies
Medio de cultivo
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)