Meta 15
90062270, mouse lung, Fibroblast
About This Item
Productos recomendados
product name
Meta 15, 90062270
origen biológico
mouse lung
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Not specified
morfología
Fibroblast
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
metastasis
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Categorías relacionadas
Origen línea celular
Mouse TS/A lung metastases
Descripción línea celular
Derived from fifteen repeated subcutaneous passages of mouse lung metastases, the parent line being TS/A.
Aplicación
Tumourigenicity studies
Medio de cultivo
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.