HERLUF human cell line
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 87031104, IHW Number: 9299
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human blood
envase
tube of 5 μg 87031104-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87031104-1VL
etnicidad
Danish
género
male
modo de crecimiento
Suspension
cariotipo
Not specified
morfología
Lymphoblastoid
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
Descripción general
Descripción línea celular
Perfil del ADN
Cw: 0501 04
B: 4402 35
HLA DRB1: 1201
HLA DRB3: 202
HLA DQA1: 501
HLA DQB1: 301
HLA DPA1: 01 02
HLA DPB1: 401
Perfil serológico
HLA C: 4 5
HLA B: 44 35
Bw4/bw6: 4 6
HLA Dw: DB6
HLA DR: 12
HLA Dw2: 25
HLA DR52: 52
HLA DQ: 7
HLA DP: 4
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)