WX310
85022818, mouse unknown/unspecified, Epithelial
About This Item
Productos recomendados
product name
WX310, 85022818
origen biológico
mouse unknown/unspecified
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Not specified
morfología
Epithelial
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Categorías relacionadas
Origen línea celular
Mouse tumour of unknown lineage
Descripción línea celular
This murine tumour cell line is of unknown lineage containing amplified myc oncogene.
Aplicación
myc oncogene studies
Medio de cultivo
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 to 1:10 i.e. seeding at 1-2x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.