Documentos
Bu25 TK-
85022104, human cervix, Epithelial
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
product name
Bu25 TK-, 85022104
origen biológico
human cervix
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Not specified
morfología
Epithelial
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Human cervical carcinoma
Descripción línea celular
HeLa derivative rendered TK- by selection in BUdR.
Aplicación
Transfection studies
Perfil del ADN
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 9,10
D13S317: 14
D16S539: 9,10
D5S818: 11,12
D7S820: 8,12
THO1: 7
TPOX: 8,12
vWA: 16,18
Medio de cultivo
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Split sub-confluent cultures (70-80%) seeding at 4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA. 5% CO2; 37°C. Passage every 2-3 days when confluent at 1:3 dilution.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.