AB-1 HA
12070506, mouse mesothelium, epithelial; small, spindly morphology, cobblestone at confluence
Sinónimos:
AB 1 HA, AB-1HA
About This Item
Productos recomendados
product name
AB-1 HA, 12070506
origen biológico
mouse mesothelium
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Not specified
morfología
Epithelial; cells are small and can be spindly at low density but form a uniform cobblestone epithelial layer at near confluence
receptores
Not specified
enfermedades relevantes
cancer
Origen línea celular
Descripción línea celular
Perfil del ADN
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo