C9504
Coenzyme Q6
Sinónimos:
2,3-Dimethoxy-5-methyl-6-(farnesylfarnesyl)-1,4-benzoquinone, Ubiquinone-30
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
Saccharomyces cerevisiae
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COC1=C(OC)C(=O)C(C\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C)=C(C)C1=O
Envase
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves