Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H24O11
Número CAS:
Peso molecular:
344.31
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥98%
SMILES string
OCC(O)C(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)CO
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?