Merck
C9405
Z-D-Phe-Phe-Gly
≥97% (TLC)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H29N3O6
Número CAS:
Peso molecular:
503.55
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥97% (TLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)CNC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)C(Cc2ccccc2)NC(=O)OCc3ccccc3
Biochem/physiol Actions
Virus replication inhibitor.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)