Merck
C9277
Carbostyril 165
Sinónimos:
7-Dimethylamino-4-methyl-2-hydroxyquinoline
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H14N2O
Número CAS:
Peso molecular:
202.25
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
247-444-3
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
SMILES string
CN(C)c1ccc2C(C)=CC(=O)Nc2c1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)