C8877
Cerium(IV) oxide
≥99.9% rare earth content as CeO2 basis
Sinónimos:
Ceric oxide, Ceric oxide, ceria
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥99.9% rare earth content as CeO2 basis
densidad
7.13 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O=[Ce]=O
InChI
1S/Ce.2O
Clave InChI
CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
sustituido por
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges