Saltar a
C8624
COG 133 trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
Ac- LRVRLASHLRKLRKRLL-NH2, Ac-Leu-Arg-Val-Arg-Leu-Ala-Ser-His-Leu- Arg-Lys-Leu-Arg-Lys-Arg-Leu-Leu-NH2, COG133, N-acetyl-L-leucyl-L-arginyl-L-valyl-L-arginyl-L-leucyl-L-alanyl-L-seryl-L-histidyl-L-leucyl-L-arginyl-L-lysyl-L-leucyl-L-arginyl-L-lysyl-L-arginyl-L-leucyl-L-Leucinamide, apoE(133-149)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
245,00 €
208,25 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C97H181N37O19 · xC2HF3O2
Número CAS:
Peso molecular:
2169.71 (free base basis)
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
lyophilized
Assay:
≥95% (HPLC)
208,25 €
Precio de catálogo245,00 €Ahorre 15 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
color
white
solubility
H2O: >1 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](Cc1cnc[nH]1)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)ON
InChI
1S/C97H181N37O20.C2HF3O2/c1-50(2)40-67(119-58(16)136)85(146)125-66(32-25-39-116-97(108)109)83(144)134-75(56(13)14)91(152)126-65(31-24-38-115-96(106)107)82(143)127-68(41-51(3)4)84(145)118-57(15)76(137)133-74(48-135)90(151)131-72(46-59-47-111-49-117-59)89(150)130-70(43-53(7)8)87(148)124-63(29-22-36-113-94(102)103)79(140)121-61(27-18-20-34-99)80(141)128-69(42-52(5)6)86(147)123-62(28-21-35-112-93(100)101)78(139)120-60(26-17-19-33-98)77(138)122-64(30-23-37-114-95(104)105)81(142)129-71(44-54(9)10)88(149)132-73(45-55(11)12)92(153)154-110;3-2(4,5)1(6)7/h47,49-57,60-75,135H,17-46,48,98-99,110H2,1-16H3,(H,111,117)(H,118,145)(H,119,136)(H,120,139)(H,121,140)(H,122,138)(H,123,147)(H,124,148)(H,125,146)(H,126,152)(H,127,143)(H,128,141)(H,129,142)(H,130,150)(H,131,151)(H,132,149)(H,133,137)(H,134,144)(H4,100,101,112)(H4,102,103,113)(H4,104,105,114)(H4,106,107,115)(H4,108,109,116);(H,6,7)/t57-,60-,61-,62-,63-,64-,65-,66-,67-,68-,69-,70-,71-,72-,73-,74-,75-;/m0./s1
InChI key
SIAUOBGYBRMVPH-BGJGLIJFSA-N
Biochem/physiol Actions
COG 133 is an apoE protein fragment that blocks neurodegeneration and restores cognitive functions.
COG 1333 or apoE(133-149) is a fragment of Apolipoprotein E (APOE) that mimics the functional anti-inflammatory and neuroprotective effects of the intact apoE protein. It was suggested that neuroprotective functions of the mimetic results from binding to the low-density lipoprotein receptor-related protein (LRP) or LDL receptors, and such binding results in inhibition of the N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML2899SML2319SML2962
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥94.5% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥94.5% (HPLC)
form
lyophilized
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
solubility
H2O: >1 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
color
white
color
white to beige
color
white to off-white
color
white to off-white
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)