Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 pkg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 25,00 € |
1 case | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 174,00 € |
Acerca de este artículo
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41122600
Packaging:
case of 10 1-oz pkgs, pkg of ~65 per ounce
25,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarledescription
No. 1 thickness (0.13-0.16 mm)
packaging
case of 10 1-oz pkgs, pkg of ~65 per ounce
size
24 mm × 50 mm
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| packaging case of 10 1-oz pkgs, pkg of ~65 per ounce | packaging case of 10 1-oz pkgs, pkg of ~83 per ounce | packaging case of 10 1-oz pkgs, pkg of ~54 per ounce | packaging pack of 200 ea, case of 2000 ea |
| description No. 1 thickness (0.13-0.16 mm) | description No. 1 thickness (0.13-0.16 mm) | description No. 1 thickness (0.13-0.16 mm) | description - |
| size 24 mm × 50 mm | size 24 mm × 40 mm | size 24 mm × 60 mm | size 25 (x) × 25 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cover glasses
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?