Merck
C8088
Cantharidic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14O5
Número CAS:
Peso molecular:
214.22
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (TLC)
form
solid
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1[C@H]2CC[C@H](O2)[C@@H]1C(O)=O
InChI
1S/C8H10O5/c9-7(10)5-3-1-2-4(13-3)6(5)8(11)12/h3-6H,1-2H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4+,5-,6+
InChI key
GXEKYRXVRROBEV-FBXFSONDSA-N
Biochem/physiol Actions
Useful for inhibiting PP1 and PP2A during purification of phosphorylated proteins, IC50 = 53 nM.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)