Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
50 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 339,00 € 288,15 € |
Acerca de este artículo
288,15 €
Precio de catálogo339,00 €Ahorre 15 %assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
methanol: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
fluorescence
λex 290 nm; λem 390 nm (buffer pH 7.1), λex 290 nm; λem 437 nm (Reaction product)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)OCc3ccccc3)ccc12
InChI
1S/C24H27N5O5.ClH/c1-15-12-21(30)34-20-13-17(9-10-18(15)20)28-22(31)19(8-5-11-27-23(25)26)29-24(32)33-14-16-6-3-2-4-7-16;/h2-4,6-7,9-10,12-13,19H,5,8,11,14H2,1H3,(H,28,31)(H,29,32)(H4,25,26,27);1H/t19-;/m0./s1
InChI key
JYWCRDUTYUBXOL-FYZYNONXSA-N
Packaging
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥97% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% |
| solubility methanol: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility acetic acid: water (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| fluorescence λex 290 nm; λem 390 nm (buffer pH 7.1), λex 290 nm; λem 437 nm (Reaction product) | fluorescence - | fluorescence λex 325 nm; λem 389 nm in ethanol | fluorescence - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?