C7866
CGP-53353
solid
Sinónimos:
5,6-Bis[(4-fluorophenyl)amino]-2H-isoindole-1,3-dione, DAPH 2
About This Item
origen biológico
synthetic (organic)
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
solid
color
orange
solubilidad
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Fc1ccc(Nc2cc3C(=O)NC(=O)c3cc2Nc4ccc(F)cc4)cc1
InChI
1S/C20H13F2N3O2/c21-11-1-5-13(6-2-11)23-17-9-15-16(20(27)25-19(15)26)10-18(17)24-14-7-3-12(22)4-8-14/h1-10,23-24H,(H,25,26,27)
Clave InChI
RONQPWQYDRPRGG-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... EGFR(1956)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable