C7784
Z-Gly-Gly-Arg β-naphthylamide hydrochloride
~98%
About This Item
Ensayo
~98%
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl.NC(=N)NCCCC(NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)Nc2ccc3ccccc3c2
InChI
1S/C28H33N7O5.ClH/c29-27(30)31-14-6-11-23(26(38)34-22-13-12-20-9-4-5-10-21(20)15-22)35-25(37)17-32-24(36)16-33-28(39)40-18-19-7-2-1-3-8-19;/h1-5,7-10,12-13,15,23H,6,11,14,16-18H2,(H,32,36)(H,33,39)(H,34,38)(H,35,37)(H4,29,30,31);1H
Clave InChI
BVFJVGPYUPGGDO-UHFFFAOYSA-N
Sustratos
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)