C7214
Monoclonal Anti-Cyclin D3 antibody produced in mouse
clone DCS-22, ascites fluid
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
clon
DCS-22, monoclonal
mol peso
antigen 31-34 kDa
contiene
15 mM sodium azide
reactividad de especies
canine, human, rat, monkey, mouse
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:4,000 using a rat osteosarcoma cell line (ROS) extract
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... CCND3(896)
mouse ... Ccnd3(12445)
rat ... Ccnd3(25193)
Especificidad
Inmunógeno
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)