C6792
Cupferron
ACS reagent
Sinónimos:
N-Nitroso-N-phenylhydroxylamine ammonium salt
About This Item
grado
ACS reagent
residuo de ign.
≤0.05%
color
clear
mp
150-155 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
H2O: passes test
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H][N+]([H])([H])[H].[O-]N(N=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5N2O2.H3N/c9-7-8(10)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H;1H3/q-1;/p+1
Clave InChI
GDEBSAWXIHEMNF-UHFFFAOYSA-O
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?