Merck
C6789
Sigma-Aldrich
Cholesteryl nervonate
~95%
Sinónimos:
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-nervonate, 5-Cholesten-3β-ol 3-nervonate, Cholesteryl cis-15-tetracosenoate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C51H90O2
Número de CAS:
Peso molecular:
735.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
~95%
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC1CCC2(C)C3CCC4(C)C(CCC4C3CC=C2C1)C(C)CCCC(C)C
Envase
Sealed ampule.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
P Sawzik et al.
Journal of lipid research, 25(8), 851-856 (1984-08-01)
At 123 K, cholesterol cis-15-tetracosenoate (cholesteryl nervonate, C51H90O2) is monoclinic, space group P2(1) with a = 12.948(5), b = 8.805(5), c = 42.98(5) A, beta = 105.93(3) degrees, [lambda(CuK alpha) = 1.5418 A], having two independent molecules (A) and (B)
Thomas J Millar et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 53(8), 4710-4719 (2012-06-15)
The lipid layer of the tears has been studied in vivo using high resolution color microscopy (HRCM). The purpose of these experiments was to gain further insight into the structure of the lipid layer by applying HRCM to in vitro