Saltar a
C6770
Carbadox
Sinónimos:
3-(2-Quinoxalinylmethylene)carbazic acid methyl ester N,N′-dioxide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H10N4O4
Número CAS:
Peso molecular:
262.22
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
229-879-0
MDL number:
form
powder
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)N\N=C\c1cn(=O)c2ccccc2n1=O
InChI
1S/C11H10N4O4/c1-19-11(16)13-12-6-8-7-14(17)9-4-2-3-5-10(9)15(8)18/h2-7H,1H3,(H,13,16)/b12-6+
InChI key
OVGGLBAWFMIPPY-WUXMJOGZSA-N
Application
Carbadox has been used to suppress aldosterone production, to study the spread of shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) strains, and to compare different antimicrobial activities.
Biochem/physiol Actions
Carbadox is a quinoxaline-di-N-oxide antibiotic that is generally used in feed to swine to prevent dysentery and improve feed efficiency. It inhibits bacteria by intercalation and induction of mutations in bacterial genome.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Flam. Sol. 1
Clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
64.4 °F - closed cup
flash_point_c
18 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
6804-07-5
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)