Merck
C6752
Sigma-Aldrich
Z-Val-Leu
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H28N2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
364.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)CC(NC(=O)C(NC(=O)OCc1ccccc1)C(C)C)C(O)=O