Saltar a
C6239
Cinalukast
~98% (HPLC)
Sinónimos:
(E)-4-[[3-(2-(4-Cyclobutyl-2-thiazolyl)ethenyl)phenyl]amino]-2,2-diethyl-4-oxobutanoic acid, Ro 24-5913
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
152,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H28N2O3S
Número CAS:
Peso molecular:
412.55
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Assay:
~98% (HPLC)
Form:
solid
152,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
~98% (HPLC)
form
solid
color
off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
originator
Roche
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCC(CC)(CC(=O)Nc1cccc(\C=C\c2nc(cs2)C3CCC3)c1)C(O)=O
InChI
1S/C23H28N2O3S/c1-3-23(4-2,22(27)28)14-20(26)24-18-10-5-7-16(13-18)11-12-21-25-19(15-29-21)17-8-6-9-17/h5,7,10-13,15,17H,3-4,6,8-9,14H2,1-2H3,(H,24,26)(H,27,28)/b12-11+
InChI key
BZMKNPGKXJAIDV-VAWYXSNFSA-N
Gene Information
human ... CYSLTR1(10800)
Biochem/physiol Actions
Specific CysLT1 leukotriene receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound was developed by Roche. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML2547SML2281S5696
assay
~98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
color
off-white
color
white to beige
color
white to beige
color
off-white
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)