C6223
Monoclonal Anti-CXCR-1 (IL-8 RA) antibody produced in mouse
clone 42705.111, purified immunoglobulin, lyophilized powder
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
42705.111, monoclonal
formulario
lyophilized powder
reactividad de especies
human
técnicas
flow cytometry: 10 μg/mL using using human blood cells (10 μL diluted antibody/105-106 cells)
immunohistochemistry (frozen sections): 25 μg/mL using human tissue (speen)
neutralization: suitable
isotipo
IgG2a
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IL8RA(3577)
mouse ... Il8ra(227288)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Forma física
Nota de preparación
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable