Merck
C6206
N-Carboxymethyl-6-(2,2-dicyanovinyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
≥98% purity (HPLC), powder
Sinónimos:
CDCQ
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H13N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
267.28
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
N-Carboxymethyl-6-(2,2-dicyanovinyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow
solubility
DMSO: 17.5 mg/mL, clear, bright yellow
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CN1CCCc2cc(ccc12)\C=C(\C#N)C#N
InChI
1S/C15H13N3O2/c16-8-12(9-17)6-11-3-4-14-13(7-11)2-1-5-18(14)10-15(19)20/h3-4,6-7H,1-2,5,10H2,(H,19,20)
InChI key
LSKCTKMTYNICJW-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Fluorescent molecular rotor
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
T Iio et al.
Journal of biochemistry, 113(2), 196-199 (1993-02-01)
1-(2-Hydroxyethyl)-6-[(2,2-dicyano)vinyl]-2,3,4-trihydroquinoli ne (DCQ) is a fluorescent dye and its fluorescence yield is determined by a freedom of intramolecular rotation. When DCQ was added to an actin solution, its fluorescence intensity increased as the actin molecule transformed from G-actin to F-actin.
T Iwaki et al.
Biochemistry, 32(29), 7589-7592 (1993-07-27)
We have prepared monoclonal antibodies for the fluorescent molecular rotors 9-(2-carboxy-2-cyanovinyl)julolidine (CCVJ) and 9-(dicyanovinyl)julolidine (DCVJ). Mouse monoclonal antibody (IgG2b) prepared against CCVJ-conjugated bovine serum albumin strongly bound CCVJ and DCVJ. The CCVJ (or DCVJ) binding to IgG and Fab was
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
C6206-25MG04061832342108