Saltar a
C5927
Cholesteryl arachidate
~99% (HPLC; detection at 205 nm)
Sinónimos:
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-arachidate, 5-Cholesten-3β-ol 3-arachidate, Cholesteryl eicosanoate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C47H84O2
Número CAS:
Peso molecular:
681.17
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
~99% (HPLC; detection at 205 nm)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)