Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 μg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 109,00 € 92,65 € |
10 μg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 181,00 € 153,85 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C176H280N58O55S7
Peso molecular:
4312.92
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
Form:
lyophilized powder
92,65 €
Precio de catálogo109,00 €Ahorre 15 %Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleBiochem/physiol Actions
Exhibits the same activity as the natural form of the toxin
Features and Benefits
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?