C5787
Choline p-toluenesulfonate salt
~99%
Sinónimos:
Salts of (2-Hydroxyethyl)trimethylammonium
About This Item
Productos recomendados
descripción
cationic
Análisis
~99%
cadena SMILES
C[N+](C)(C)CCO.Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.C5H14NO/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;1-6(2,3)4-5-7/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);7H,4-5H2,1-3H3/q;+1/p-1
Clave InChI
DVGVMQVOCJNXNJ-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Sustratos
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable